Learn More
Thiocyanate de 2,4-dinitrophényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421167 100 g 100g
11411167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24147.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1594-56-5 | Molecular Formula: C7H3N3O4S | Molecular Weight: 225.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1594-56-5
Formule moléculaire C7H3N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 225.178
Numéro MDL MFCD00047702
Clé InChI XQDQRCRASHAZBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dntb, nirit, trirodazeen, gryzbol, grzybol, 2,4-dinitrothiocyanobenzene, nirit supra, tri-rodazene, 2,4-dinitrothiocyanatobenzene, rhodandinitrobenzol
CID PubChem 15325
ChEBI CHEBI:53051
Nom IUPAC Thiocyanate de (2,4-dinitrophényl)
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])SC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrophenyl thiocyanate
Point de fusion 138°C to 140°C
Odeur Irritating
Quantité 100 g
Beilstein 1983292
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 225.18
Pourcentage de pureté 98%