Learn More
Acide 2,4-dinitrophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469607 100 g 100g
11459607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469607 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22102.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 643-43-6
Formule moléculaire C8H6N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 226.144
Numéro MDL MFCD00007227
Clé InChI KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
CID PubChem 221513
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dinitrophenylacetic acid
Point de fusion 177°C to 182°C
Quantité 100 g
Beilstein 1990798
Poids de la formule 226.15
Pourcentage de pureté 98%