Learn More
2,4-Chlorure de dinitrophénylsulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dinitrophenylsulfonyl Chloride |
| CAS | 1656-44-6 |
| Formule moléculaire | C6H3ClN2O6S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,4-Dinitrobenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | 2,4-dinitrobenzènsulfonyl chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.62 |
| Poids de la formule | 265.94 |