Learn More
Acide 2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydro-5-pyrimidinylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10748403 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10103282 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748403 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07137CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 70523-22-7
Formule moléculaire C4H5BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 155.90
Numéro MDL MFCD01318983
Clé InChI PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
CID PubChem 256205
Nom IUPAC Acide (2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 155.9
Pourcentage de pureté 97%