Learn More
Chlorure de 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tétrahydroquinazoline-6-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451656 250 mg 250mg
15431656 1 g 1g
15441656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54833.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56044-12-3 | C8H5ClN2O4S | 260.648 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56044-12-3
Formule moléculaire C8H5ClN2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.648
Numéro MDL MFCD07186482
Clé InChI LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 2,4-dioxo-1,3-dihydroquinazoline-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione, pubchem5532, acmc-209lqm, 6-chlorosulfonylquinazoline-2,4-dione, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazoline-6-sulfony
CID PubChem 3162025
Nom IUPAC Chlorure de 2,4-dioxo-1H-quinazoline-6-sulfonyle
SMILES C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 259.97
Pourcentage de pureté 97%