Learn More
(2,4-diphényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10391333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391333 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42309DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS 864068-86-0
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C16H13NOS
Numéro MDL MFCD08060522
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2,4-diphenyl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanol
Clé InChI IVIJHUHOSCRMNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Poids moléculaire (g/mol) 267.35
CID PubChem 7537555
Poids de la formule 267.35
Pourcentage de pureté 97%