Learn More
Chlorhydrate de (2,4-diphényl-1,3-thiazol-5-yl)méthylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10767285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10767285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10767285 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42363DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
CAS 879896-44-3
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C16H15ClN2S
Numéro MDL MFCD08435866
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methylamine hydrochloride, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, c16h14n2s.hcl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
Clé InChI REDARXMRPRJWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1-(2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 302.82
CID PubChem 18525760
Poids de la formule 302.83
Pourcentage de pureté 95%