Learn More
2,4-diphényl-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10331293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10331293 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10331293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42304DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS 864068-85-9
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C16H11NOS
Numéro MDL MFCD08060521
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-diphenylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2,4-diphenyl
Clé InChI QCAWTHNKWALNJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2,4-diphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 265.33
CID PubChem 7537553
Poids de la formule 265.33
Pourcentage de pureté 95%