Learn More
Chlorure de 2,4-diphényl-1,3-thiazole-5-sulfonyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10557304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10557304 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10297822 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10557304 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42303CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 868755-57-1
Formule moléculaire C15H10ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 335.82
Numéro MDL MFCD08271911
Clé InChI AWNJOBYLGNWNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-diphenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-diphenyl, 5-chlorosulphonyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
CID PubChem 18525757
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC diphényle-1,3-thiazole-5-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 335.83
Pourcentage de pureté 97%