Learn More
2'-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazole, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30947207
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947207 250 mg
30943494 100 mg
30943319 1 g
30939340 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30947207 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD133718250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazole
CAS 23491-52-3
Formule moléculaire C27H28N6O
Numéro MDL MFCD00166996
Quantité 250 mg
SMILES CN1CCN(C2=CC=C3NC(C4=CC=C5NC(C6=CC=C(OCC)C=C6)=NC5=C4)=NC3=C2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 452.55
Pourcentage de pureté 98%