Learn More
2-(4-Éthoxyphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397495 2 g 2g
11307505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05597.04
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22545-15-9 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(4-éthoxyphényl)éthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22545-15-9
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00016570
Clé InChI CNMVSNTVPZWQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-ethoxyphenyl ethanol, p-ethoxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenetol, 4-ethoxybenzeneethanol, 4-ethoxy-benzeneethanol, 4-ethoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol,4-ethoxy, acmc-1cit4, benzeneethanol, 4-ethoxy, 2-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol
CID PubChem 89752
Nom IUPAC 2-(4-éthoxyphényl)éthanol
SMILES CCOC1=CC=C(CCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 138°C to 141°C (8 mmHg)
Quantité 2 g
Beilstein 3239377
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%