Learn More
2-[4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)phényl]éthanol, 90 +%, Thermo Scientific™
Code produit 15478225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478225 250 mg 250mg
15468225 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478225 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32867.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886761-80-4
Formule moléculaire C9H8F4O
Poids moléculaire (g/mol) 208.16
Numéro MDL MFCD06660359
Clé InChI WNWSWMPFXNNAQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanol, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol
CID PubChem 17999363
Nom IUPAC 2-[4-fluoro-3-(trifluorométhyl) phényl] éthanol
SMILES OCCC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.15
Pourcentage de pureté ≥90%