Learn More
2-[(4-Fluorobenzyl)amino]éthanol (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol |
| CAS | 22116-33-2 |
| Formule moléculaire | C9 H12 F N O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethanol, 2-(4-Fluorobenzylamino)ethanol, 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethan-1-ol, N-(4-Fluorobenzyl)ethanolamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)7-11-5-6-12/h1-4,11-12H,5-7H2 |
| SMILES | OCCNCc1ccc(F)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[(4-fluorophényl)méthylamino]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.196 |
| Poids de la formule | 169.09 |