Learn More
2-(4-Fluorophénoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457197 250 mg 250mg
15447197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34259.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 320423-61-8 | C13H9FO2 | 216.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320423-61-8
Formule moléculaire C13H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.211
Numéro MDL MFCD01568770
Clé InChI RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
CID PubChem 2782988
Nom IUPAC 2-(4-fluorophénoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 216.21
Pourcentage de pureté 97%