Learn More
2-(4-fluorophényl)benzimidazole 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451789 1 g 1g
15461789 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64531.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 324-27-6 | C13H9FN2 | 212.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 324-27-6
Formule moléculaire C13H9FN2
Poids moléculaire (g/mol) 212.23
Numéro MDL MFCD00224358
Clé InChI FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
CID PubChem 101259
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-(4-fluorophényl)-1H-benzimidazole
Poids de la formule 212.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide