Learn More
2-(4-Fluorophényl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438368 25 g 25g
15448368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61791.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1583-88-6 | C8H10FN | 139.173 g/mol
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine may be employed as nucleophile in the synthesis of 2-amino-4-arylpyrimidine derivatives. It is suitable for use in the preparation of ortho-metalated primary phenethylamines having electron-releasing and electron-withdrawing groups on the aromatic ring, leading to complexes containing six membered palladacycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-(4-Fluorophényl)éthylamine peut être utilisée comme nucléophile dans la synthèse de dérivés de 2-amino-4-arylpyrimidine. Il convient à une utilisation dans la préparation de phénéthylamines primaires orthométalées ayant des groupes à libération et à retrait d’électrons sur le cycle aromatique, conduisant à des complexes à six palladacycles à faisceau.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1583-88-6
Formule moléculaire C8H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 139.173
Numéro MDL MFCD00134208
Clé InChI CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenethylamine, 2-4-fluorophenyl ethanamine, 2-4-fluoro-phenyl-ethylamine, p-fluorophenethylamine, 4-fluorophenylethylamine, 2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 4-fluoro, p-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl-ethylamine
CID PubChem 4653
Nom IUPAC 2-(4-fluorophényl)éthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Couleur Jaune
Densité 1.061 g/mL
Point d’ébullition 50°C to 52°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide