Learn More
2-(4-Fluorophenyl)indole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470793
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470793 5 g 5g
11460793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13255.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 782-17-2 | C14H10FN | 211.239 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 782-17-2
Formule moléculaire C14H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 211.239
Numéro MDL MFCD00068178
Clé InChI VLHGDCJIDNVRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenyl indole, 2-4-fluorophenyl-1h-indole, pubchem7339, acmc-209pdr, maybridge1_007619, 2-4-fluoro-phenyl-1h-indole
CID PubChem 136622
Nom IUPAC 2-(4-fluorophényle)-1H-indole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Fluorophenyl)indole
Point de fusion 186°C to 191°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 744766
Poids de la formule 211.24
Pourcentage de pureté 99%