Learn More
2-[(4-fluorophényl)sulfonyl]-N’-hydroxyetanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10447432
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10447432 1 g Flacon en verre ambré 1g
10498002 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10447432 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM08532DA
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 175203-76-6
Formule moléculaire C8H9FN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 232.229
Numéro MDL MFCD00205110
Clé InChI STPCRDRACVTHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetamide oxime, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamide oxime, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyacetimidamide, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyethanimidamide, 1-4-fluorophenyl sulfonyl-2-hydroxyimino eth-2-ylamine, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamidoxime, 2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, z-2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorophenylsulfonyl-n-hydroxy-acetamidine
CID PubChem 9580384
Nom IUPAC 2-(4-fluorophényle)sulfonyle-N‘-hydroxyetanimidamide
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC(=NO)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 232.23
Pourcentage de pureté 97%