Learn More
Acide 2-[(4-fluorophényl)thio]acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10561302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10561302 1 g 1g
10111272 10 g 10g
10001484 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10561302 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09206DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 332-51-4
Formule moléculaire C8H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.2
Numéro MDL MFCD00219825
Clé InChI HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
CID PubChem 736197
Nom IUPAC Acide2-(4-fluorophényl)sulfanylacétique
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire FC6H4SCH2CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%