Learn More
2,4-hexadiène-1,6-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317506 5 g 5g
11307506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09576.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3031-68-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3031-68-3
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL MFCD00020619
Clé InChI JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
CID PubChem 94973
Nom IUPAC hexa-2,4-diyne-1,6-diol
SMILES C(C#CC#CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Point de fusion 110°C to 114°C
Formule linéaire HOCH2C≡C-C≡CCH2OH
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 773791
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 97%