Learn More
Acide 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoïque, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 85-57-4 |
| Formule moléculaire | C14 H10 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-(4-Hydroxybenzoyl) Benzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.227 |
| Poids de la formule | 242.058 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?