Learn More
Acide 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 85-57-4 |
| Formule moléculaire | C14 H10 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-(4-Hydroxybenzoyl) Benzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.227 |
| Poids de la formule | 242.058 |