Learn More
Acide 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoïque, TRC
Code produit 30401933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401933 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH949638500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-57-4
Formule moléculaire C14 H10 O4
Quantité 500 mg
Synonyme 2-(4-Hydroxybenzoyl) Benzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2
Nom IUPAC Acide 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 242.227
Poids de la formule 242.058