Learn More
Acide 2-(4-hydroxyphénoxy)acétique, TRC
Code produit 30391965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391965 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391965 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH801505250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid
CAS 1878-84-8
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 250 mg
Synonyme 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, (4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, O-(4-Hydroxyphenyl)glycolic Acid, p-Hydroxyphenoxyacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(O)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 168.15