Learn More
2-(4-hydroxyphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol |
| Point de fusion | 89°C to 92°C |
| Point d’ébullition | 139°C (1 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1859884 |
| Poids de la formule | 138.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |