Learn More
2-(4-hydroxyphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482687 5 g 5g
11472687 1 g 1g
11492687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14891.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.83€
    74.65€ / 5g
    Économisez 11.18€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-94-0
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002902
Clé InChI YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
CID PubChem 10393
ChEBI CHEBI:1879
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Point de fusion 89°C to 92°C
Point d’ébullition 139°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1859884
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%