Learn More
2-(4-Hydroxyphényl)éthyl-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyramine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1189884-47-6 |
| Formule moléculaire | C8 2H4 H7 N O . Cl H |
| Quantité | 0.05 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10 H,5-6,9H2;1 H/i5D2,6D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)fenol;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.66 |
| Poids de la formule | 177.0858 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |