Learn More
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride |
| CAS | 146-68-9 |
| Formule moléculaire | C19H13ClIN5O2 |
| Numéro MDL | MFCD00011961 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C([N+]2=NC(C3=CC=CC=C3)=NN2C4=CC=C(I)C=C4)C=C1)[O-].[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 505.70 |
| Pourcentage de pureté | 98% |