Learn More
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30773418
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30773418 100 g
30772477 500 g
30764799 1 kg
30772159 25 g
30767559 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30773418 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134280100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS 15687-27-1
Formule moléculaire C13H18O2
Numéro MDL MFCD00010393
Quantité 100 g
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)C)CC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Pourcentage de pureté 98%