Learn More
2-(4-isocyanatophényl)pyrimidine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10733854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733854 1 g Flacon en verre ambré 1g
10123993 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10733854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56206DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 216059-84-6
Formule moléculaire C11H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 197.20
Numéro MDL MFCD09702380
Clé InChI VGGNOZLRRMBBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-isocyanatophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzenisocyanate, 4-pyrimidin-2-yl phenylisocyanate, pyrimidine,2-4-isocyanatophenyl, 4-pyrimidin-2-yl phenyl isocyanate
CID PubChem 24229558
Nom IUPAC 2-(4-isocyanatophényl)pyrimidine
SMILES O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.2
Pourcentage de pureté 90%