Learn More
2-(4-méthoxybenzoyl)thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene |
| Point de fusion | 71°C to 75°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 148560 |
| Poids de la formule | 218.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |