Learn More
Acide 2-[4-(méthoxycarbonyl)-5-méthyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10394652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10394652 1 g Flacon en verre ambré 1g
10662623 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10394652 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09316DA
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 77978-73-5
Formule moléculaire C9H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 213.189
Numéro MDL MFCD00173859
Clé InChI WLKUVVIAHUXPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3-yl acetic acid, 4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 1h-pyrrole-3-aceticacid, 2,3-dihydro-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo, maybridge1_002247, 3-methoxycarbonyl-2-methyl-5-oxo-2-pyrrolin-4-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3yl acetic acid
CID PubChem 2774998
Nom IUPAC Acide 2-(4-méthoxycarbonyl-5-méthyl-2-oxo-1,3-dihydropyrol-3-yl)acétique
SMILES CC1=C(C(C(=O)N1)CC(=O)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.19
Pourcentage de pureté 97%