Learn More
2-(4-méthoxyphénoxy)chlorhydrate dʼéthanamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10342383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10342383 1 g 1g
10230323 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10342383 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10107DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 98959-77-4
Formule moléculaire C9H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.666
Clé InChI YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylaminehydrochloride, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene hydrochloride
CID PubChem 43810691
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphénoxy)éthanamine ; chlorhydrate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.67