Learn More
2-(4-Méthoxyphényl)acétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Methoxyphenyl)acetophenone |
| CAS | 24845-40-7 |
| Formule moléculaire | C15 H14 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Ethanone','2-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-, Acetophenone','2-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylethanone, 1-Phenyl-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-p-Anisyl-1-phenylethanone, 4-Methoxybenzyl phenyl ketone, 4'-Methoxydeoxybenzoin, NSC 26657, p-Methoxybenzyl phenyl ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-12(8-10-14)11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)c2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-méthoxyphényl)-1-phényléthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.27 |
| Poids de la formule | 226.0994 |