Learn More
2-(4-Méthoxyphényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392396 50 g 50g
11382396 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06158.18
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used as an internal standard in the fluorous biphasic catalysis reaction. It is used in the preparation of 4-(2-iodoethyl)phenol, by refluxing it with 47% hydriodic acid. It may be used in the preparation of (2R*,4R*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline and (2R*,4S*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4- tetrahydroquinoline. It is used for foods, perfumes, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(4-méthoxyphényl)éthanol est utilisé comme étalon interne dans la réaction de catalyse biphasique fluoreuse. Il est utilisé dans la préparation du 4-(2-iodoéthyl)phénol, lorsqu’on le chauffe à reflux avec de l’acide hydriodique à 47 %. Il peut être utilisé dans la préparation de (2R*,,4R*)-1-n-butyl-2-méthyl-4-(2-oxopyrrolidine-1-yl)-6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydroquinoline et (2R*,4S*)-1-n-butyl-2-méthyl-4-(2-oxopyrrolidine-1-yl)-6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydroquinoline. Il est utilisé pour les aliments, les parfums et les cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 702-23-8
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00002900
Clé InChI AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
CID PubChem 69705
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)éthanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Point de fusion 26°C to 30°C
Point d’ébullition 334°C to 336°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 50 g
Beilstein 2043563
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol.
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%