Learn More
2-(4-Méthoxyphényl)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 702-23-8 |
| Formule moléculaire | C9H12O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Methoxybenzeneethanol, 1-Methoxy-4-(2-hydroxyethyl)benzene, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, 2-(p-Anisyl)ethanol, 4-Methoxyphenethyl Alcohol, NSC 408325, p-(Methoxyphenyl)ethyl Alcohol, p-Methoxyphenethyl Alcohol, beta-(p-Methoxyphenyl)ethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCO)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-méthoxyphényl)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
| Poids de la formule | 152.0837 |