Learn More
2-(4-méthyl-1,3-thiazol-2-yl)acétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10143424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10143424 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10143424 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02109EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 19785-39-8
Formule moléculaire C6H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Numéro MDL MFCD03011392
Clé InChI XSRRCOBFMZWKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-methylthiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazole-2-yl acetonitrile, 2-thiazoleacetonitrile,4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl ethanenitrile, 2-thiazoleacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-2-thiazoleacetonitrile, 4-methylthiazole-2-acetonitrile, 4-methylthiazol-2-yl-acetonitrile
CID PubChem 737184
Nom IUPAC 2-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
SMILES CC1=CSC(CC#N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methyl-1, 3-thiazol-2-yl)acetonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 138.19
Pourcentage de pureté 97%