Learn More
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444927 5 g 5g
11454927 25 g 25g
11464927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21867.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 656-53-1 | C8H11NO2S | 185.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 656-53-1
Formule moléculaire C8H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 185.24
Numéro MDL MFCD00005338
Clé InChI CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methylthiazol-5-yl ethyl acetate, 4-methyl-5-thiazolylethyl acetate, 2-4-methyl-5-thiazolyl ethyl acetate, sulfurol acetate, 4-methyl-5-2-acetoxyethyl thiazole, 4-methyl-5-thiazoleethanol acetate, 5-2-acetoxyethyl-4-methylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethyl acetate, 5-thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate ester, 4-methyl-5-beta-acetoxyethyl thiazole
CID PubChem 61192
Nom IUPAC 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCC1=C(C)N=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Densité 1.147
Point d’ébullition 116°C to 118°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 5 g
Poids de la formule 185.24
Pourcentage de pureté ≥98%