Learn More
2-(4-méthyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)éthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10432654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10432654 1 g Flacon en verre ambré 1g
11376845 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10432654 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61809DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 898289-60-6
Formule moléculaire C10H14O2S
Poids moléculaire (g/mol) 198.28
Numéro MDL MFCD09702404
Clé InChI UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
CID PubChem 24229641
SMILES CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-{4-méthyle-4H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl}ethan-1-ol
Poids de la formule 198.28
Pourcentage de pureté 95%