Learn More
2,4'-Méthylènebis(phénylisocyanate), TRC
Code produit 30467929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26193510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
CAS 5873-54-1
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C15H10N2O2
Quantité 10 mg
Synonyme 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene
Formule InChI InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMILES O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1
Nom IUPAC 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 250.26
Poids de la formule 250.07
Pourcentage de pureté >95