Learn More
2,4'-Méthylènebis(phénylisocyanate), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate) |
| CAS | 5873-54-1 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C15H10N2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| SMILES | O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 1-isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.26 |
| Afficher plus |