Learn More
Hémihydrate de chlorhydrate d’acide 2-(4-méthylperhydro-1,4-diazepine-1-yl)benzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10602895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602895 1 g Flacon en verre ambré 1g
10103774 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10602895 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60451DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-77-4
Formule moléculaire C13H19ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.757
Numéro MDL MFCD09065004
Clé InChI UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
CID PubChem 24229621
Nom IUPAC 2-(4-méthyl-1,4-diazépane-1-yl)benzoïque ;chlorhydrate
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 279.77
Pourcentage de pureté 95%