Learn More
Acide 2-(4-méthylphényle)-1,3-thiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10463943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10463943 250 mg 250mg
10003952 1 g 1g
10183314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10463943 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07123CB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 17228-99-8
Formule moléculaire C11H8NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD01936002
Clé InChI MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
CID PubChem 2794795
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-(4-méthylphényle)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Poids de la formule 219.26
Pourcentage de pureté 97%