Learn More
2-(4-méthylphényl)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439956 1 g 1g
11449956 5 g 5g
11459956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11439956 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20918.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 699-02-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 699-02-5
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002904
Clé InChI DAVFJRVIVZOKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methylphenyl ethanol, 2-p-tolyl ethanol, 4-methylphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-methyl, 2-p-tolylethanol, p-methylphenethyl alcohol, 4-methylbenzeneethanol, 2-4-methylphenyl ethan-1-ol, p-methylphenylethyl alcohol, 2-p-methylphenyl ethanol
CID PubChem 95294
Nom IUPAC 2-(4-méthylphényl)éthanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylphenyl)ethanol
Densité 0.98
Point d’ébullition 244°C to 245°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 1 g
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 99%