Learn More
2-(4-méthylphényl)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459956 25 g 25g
11439956 1 g 1g
11449956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20918.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 699-02-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-02-5
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002904
Clé InChI DAVFJRVIVZOKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methylphenyl ethanol, 2-p-tolyl ethanol, 4-methylphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-methyl, 2-p-tolylethanol, p-methylphenethyl alcohol, 4-methylbenzeneethanol, 2-4-methylphenyl ethan-1-ol, p-methylphenylethyl alcohol, 2-p-methylphenyl ethanol
CID PubChem 95294
Nom IUPAC 2-(4-méthylphényl)éthanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylphenyl)ethanol
Densité 0.98
Point d’ébullition 244°C to 245°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 25 g
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 99%