Learn More
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, TRC
Code produit 30473206
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30473206 1 g 1g
30469791 2.5 g 2.50g
30478912 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30473206 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3277151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197-01-9
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Synonyme 1-Methyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)benzene, 1-Methyl-4-(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, 2-(4-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Tolyl)-2-propanol, 4-Methylcumyl alcohol, 8-Hydroxy-p-cymene, Dimethyl-p-tolyl carbinol, p-Cymene-8-ol, alpha,alpha,4-Trimethylbenzyl alcohol
Nom IUPAC 2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
SMILES Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
Poids de la formule 150.1045