Learn More
2-(4-Méthylphényl)propane-d14, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropyltoluene-d14 |
| CAS | 93952-03-5 |
| Formule moléculaire | C10 2H14 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-(methyl-d3)-6-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9 CI), 2-(4-Methylphenyl)propane-d14, 4-Isopropyltoluene D14, p-Cymene D14 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,2,4,5-tétradeutéro-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéropropan-2-yl)-6-(trideutérométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.3 |
| Poids de la formule | 148.1974 g/mol |
| Afficher plus |