Learn More
2-(4-Methylphenyl)propane-d14, TRC
Code produit 30365422
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30365422 50 mg
30359672 10 mg
30360144 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30365422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC99410650MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93952-03-5
Formule moléculaire C10 2H14
Poids moléculaire (g/mol) 148.3
Synonyme Benzene-1,2,4,5-d4, 3-(methyl-d3)-6-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9CI), 2-(4-Methylphenyl)propane-d14, 4-Isopropyltoluene D14, p-Cymene D14
Nom IUPAC 1,2,4,5-tetradeuterio-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-6-(trideuteriomethyl)benzene
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropyltoluene-d14
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D,8D
Poids de la formule 148.1974