Learn More
Acide 2-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10229432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10229432 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10749583 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229432 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC36001CB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 159589-70-5
Formule moléculaire C12H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Numéro MDL MFCD01788118
Clé InChI WKGFDTBUUBBWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoic acid,2-4-methyl-1-piperazinyl, benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl
CID PubChem 1120459
Nom IUPAC Acide2-(4-méthylpipérazine-1-yl)benzoïque
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 97%