Learn More
[2-(4-méthylpipérazin-1-yl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10619184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
250 mg
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10619184 1 mg 1g
10567863 250 mg 250mg
10337354 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10619184 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC36009DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 123987-12-2
Formule moléculaire C12H19N2O
Poids moléculaire (g/mol) 207.30
Numéro MDL MFCD03407383
Clé InChI TWPYBKBPHCMUIS-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazino benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazin-1yl phenyl methanol, pubchem12999, 2-4-methylpiperazin benzyl alcohol, 2-4-n-methylpiperazinyl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1-piperazinyl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazinyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 2795567
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 mg
Nom IUPAC 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]-1-methylpiperazin-1-ium
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%